SAB5200214
Monoclonal Anti-Hsp70 - Apc antibody produced in rat
clone 7FB, purified immunoglobulin
Synonym(e):
Anti-Dm-hsp70, Anti-Hsp70Bb, Anti-dHsp70
Größe auswählen
€ 568,00
Größe auswählen
About This Item
€ 568,00
Biologische Quelle
rat
Qualitätsniveau
Konjugat
Allophycocyanin conjugate
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
7FB, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen predicted mol wt 70 kDa
Speziesreaktivität
Drosophila
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG2b
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
Drosophila melanogaster ... Hsp70Bb(48582)
Spezifität
Immunogen
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)