SAB5200178
Monoclonal Anti-Grp78 - Apc antibody produced in mouse
clone 3C5-1A4, purified immunoglobulin
Synonym(e):
Anti-AL022860, Anti-Endoplasmic reticulum lumenal, Anti-HSPA5, Anti-Heat shock 70 kDa protein 5, Anti-MIF2
Größe auswählen
€ 568,00
Größe auswählen
About This Item
€ 568,00
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
Allophycocyanin conjugate
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
3C5-1A4, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen predicted mol wt 70 kDa
Speziesreaktivität
rat, human, mouse
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
rat ... Hspa5(25617)
Spezifität
Immunogen
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)