SAB5200032
Monoclonal Anti-TRPM7 antibody produced in mouse
clone S74-25, 1 mg/mL, purified immunoglobulin
Synonym(e):
Anti-CHAK, Anti-CHAK1, Anti-Channel kinase 1, Anti-LTRPC7, Anti-TRP PLIK, Anti-TRPM7, S74-25
Größe auswählen
€ 494,00
Größe auswählen
About This Item
€ 494,00
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
S74-25, monoclonal
Form
buffered aqueous glycerol solution
Mol-Gew.
antigen predicted mol wt 220 kDa
Speziesreaktivität
mouse, rat, human
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
mouse ... Trpm7(58800)
Verwandte Kategorien
Spezifität
Immunogen
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)