Wichtige Dokumente
SAB4702050
Monoclonal Anti-CD14 APC-Cyanine7 produced in mouse
Synonym(e):
LPS-receptor, LPSR, MCLR
About This Item
1 of 4
Dieser Artikel | RTC000079 | W292907 | W292912 |
---|---|---|---|
liquid | - | liquid | - |
0.858 g/mL at 25 °C | - | 0.785 g/mL at 25 °C (lit.) | 0.785 g/mL at 25 °C (lit.) |
80.9-83.2 °C | - | 82 °C (lit.) | 82 °C (lit.) |
-89.5 °C | - | −89.5 °C (lit.) | −89.5 °C (lit.) |
2-13.4 % | - | 2.0-12.7 %, 93 °C | 2.0-12.7 %, 93 °C |
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Analysenzertifikate (COA)
Sie brauchen ein Muster eines COA?
Dies ist ein Muster eines Analysezertifikats (COA). Die darin enthaltenen Angaben beziehen sich möglicherweise nicht auf eine kürzlich hergestellte Charge dieses bestimmten Produkts.