Merck
SAB4701089
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD300a-APC antibody produced in mouse
clone MEM-260
Synonym(e):
CLM-8, CMRF35H, IGSF12, IRC
Größe auswählen
100 TESTS
€ 387,00
€ 387,00
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 TESTS
€ 387,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.43
€ 387,00
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
Allophycocyanin conjugate
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
MEM-260, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Methode(n)
flow cytometry: 10 μL
Hinterlegungsnummer
Q9UGN4
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CD300A(11314)
Allgemeine Beschreibung
The antibody MEM-260 reacts with CD300a, a 60 kDa leukocyte transmembrane glycoprotein expressed on human granulocytes, monocytes, neutrophils, NK cells, mast cells and dendritic cells, 25% of circulating T cells and 15% of circulating B cells.
Immunogen
HPB human acute lymphoid leukemia cell line
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.
Haftungsausschluss
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)