Merck
SAB4701007
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-alpha, betaTubulin dimer antibody produced in mouse
clone TU-08
Synonym(e):
TUBA, TUBB
Größe auswählen
100 μG
€ 364,00
€ 364,00
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 364,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 364,00
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
TU-08, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1 μg/mL
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TUBB2A(7280)
Allgemeine Beschreibung
The antibody TU-08 recognizes alpha, beta-tubulin heterodimer (porcine brain), a basic intracellular structural unit of microtubules. Alpha- and beta- tubulins form approximately 100 kDa tubulin heterodimer, a globular protein that polymerizes to form microtubules.
Immunogen
Microtubule proteins from porcine brain.
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.
Haftungsausschluss
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)