Merck
SAB4700829
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SLP76 antibody produced in mouse
clone SLP-76/03
Synonym(e):
LCP2, SLP-76
Größe auswählen
100 μG
€ 309,00
€ 309,00
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 309,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 309,00
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
SLP-76/03, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
pig, human, mouse
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1 μg/mL
Hinterlegungsnummer
Q13094
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... Lcp2(3937)
Allgemeine Beschreibung
The polyclonal antibody reacts with SLP76, a 76kDa cytosolic adaptor protein that is involved in signaling of various hematopoietic cells, such as T cells, mast cells or neutrophils; in B cells, however, it is replaced by SLP65.
Immunogen
Bacterially expressed fusion protein representing amino acids 216-434 of human SLP76 with histidine tag
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.
Haftungsausschluss
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)