Merck
SAB4700650
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-HLA-DQ1-DQ3 antibody produced in mouse
clone HL-37, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Größe auswählen
100 μG
€ 257,00
€ 257,00
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 257,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 257,00
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
HL-37, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
flow cytometry: suitable
Isotyp
IgG3
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... HLA-DQA1(3117)
Allgemeine Beschreibung
The antibody HL-37 reacts with polymorphic determinant on human HLA-DQ1 and HLA-DQ3 molecules (recognized epitope was found on isolated beta chain of DQ1), but does not react with HLA-DQ2. DQ is the isotype of human MHC Class II molecules expressed on antigen-presenting cells (APC; dendritic cells, B lymphocytes, monocytes, macrophages).
Immunogen
Burkitt′s lymphoma cell line Raji
Anwendung
The reagent is designed for Flow Cytometry analysis. Suggested working dilution for Flow Cytometry is 5 μg/mL of sample. Indicated dilution is recommended starting point for use of this product. Working concentrations should be determined by the investigator.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4, with 15 mM sodium azide.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)