Merck
SAB4700578
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD11a antibody produced in rat
clone M17/4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-Itgal, Anti-LFA-1 α chain
Größe auswählen
100 μG
€ 218,00
€ 218,00
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 218,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 218,00
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Biologische Quelle
rat
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
M17/4, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
mouse
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
flow cytometry: suitable
Isotyp
IgG2a
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
mouse ... Itgal(16408)
Allgemeine Beschreibung
The rat monoclonal antibody M17/4 reacts with CD11a (alpha-subunit of murine LFA-1), a 180 kDa type I transmembrane glycoprotein expressed on B and T lymphocytes, monocytes, macrophages, neutrophils, basophils and eosinophils.
Immunogen
C57BL/6 mouse splenic secondary cytotoxic T lymphocytes
Anwendung
The reagent is designed for Flow Cytometry analysis. Suggested working dilution is 1 μg/mL of sample. Indicated dilution is recommended starting point for use of this product. Working concentrations should be determined by the investigator.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4, with 15 mM sodium azide.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)