SAB4700448
Monoclonal Anti-MYC-FITC , (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 9E10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-Cellular myelocytomatosis oncogene, Anti-c-Myc
Größe auswählen
€ 329,00
Größe auswählen
About This Item
€ 329,00
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
FITC conjugate
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
9E10, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human, fusion proteins in all species
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
flow cytometry: suitable
Isotyp
IgG1
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... MYC(4609)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Artikel
Troubleshooting guide offers solutions for common flow cytometry problems, ensuring improved analysis performance.
Flow cytometry dye selection tips match fluorophores to flow cytometer configurations, enhancing panel performance.
Protokolle
Learn key steps in flow cytometry protocols to make your next flow cytometry experiment run with ease.
Explore our flow cytometry guide to uncover flow cytometry basics, traditional flow cytometer components, key flow cytometry protocol steps, and proper controls.