Merck
SAB4700431
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD46-FITC antibody produced in mouse
clone MEM-258, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-Membrane Cofactor Protein
Größe auswählen
100 TEST
€ 329,00
€ 329,00
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 TEST
€ 329,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.44
€ 329,00
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
FITC conjugate
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
MEM-258, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
bovine, human
Methode(n)
flow cytometry: suitable
Isotyp
IgG1
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CD46(4179)
Allgemeine Beschreibung
The antibody MEM-258 recognizes an epitope on SCR4 (the membrane-proximal SCR) domain of CD46 (Membrane cofactor protein). CD46 is 56-66 kDa dimeric transmembrane protein expressed on T and B lymphocytes, platelets, monocytes, granulocytes, endothelial cells, epithelial cells and fibroblast; it is negative on erythrocytes.
Immunogen
HPB-ALL human T cell line
Anwendung
The reagent is designed for Flow Cytometry analysis of human blood cells using 20 μL reagent / 100 μL of whole blood or 1e6 cells in a suspension. The content of a vial (2 mL) is sufficient for 100 tests.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline containing 15 mM sodium azide and 0.2% high-grade protease free BSA as a stabilizing agent.
Haftungsausschluss
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)