Merck
SAB4700405
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD18-APC antibody produced in mouse
clone MEM-48, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-ITGB2, Anti-Integrin β2 subunit
Größe auswählen
100 TEST
€ 408,00
€ 408,00
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 TEST
€ 408,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 408,00
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
Allophycocyanin conjugate
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
MEM-48, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
flow cytometry: suitable
Isotyp
IgG1
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ITGB2(3689)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
The antibody MEM-48 recognizes an epitope involving residues 534-546 in cysteine-rich repeat 3 of the CD18 antigen (integrin beta2 subunit; beta2 integrin). CD18 is a 90-95 kDa type I transmembrane protein expressed on all leukocytes.
Immunogen
Leukocytes of a patient suffering from a LGL-type leukemia
Anwendung
The reagent is designed for Flow Cytometry analysis of human blood cells using 10 μL reagent / 100 μL of whole blood or 1e6 cells in a suspension. The content of a vial (1 mL) is sufficient for 100 tests.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline containing 15 mM sodium azide and 0.2% high-grade protease free BSA as a stabilizing agent.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)