Merck
SAB4700375
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD41b antibody produced in mouse
clone HIP2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-ITGA2B
Größe auswählen
100 μG
€ 257,00
€ 257,00
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 257,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 257,00
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
HIP2, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
nonhuman primates, human
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
flow cytometry: suitable
Isotyp
IgG3
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ITGA2B(3674)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
The antibody HIP2 reacts with beta (b) subunit of CD41 glycoprotein (light chain; 23 kDa). CD41 is mainly expressed on platelets and megakaryocytes.
Anwendung
The reagent is designed for Flow Cytometry analysis of human blood cells using 1 μL reagent / 100 μL of whole blood.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4, with 15 mM sodium azide.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)