Merck
SAB4503894
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-Arrestin 1 (pSer412) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Größe auswählen
100 μG
€ 347,00
€ 347,00
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 347,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 347,00
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 47 kDa
Speziesreaktivität
rat, human, mouse
Konzentration
~1 mg/mL
Methode(n)
ELISA: 1:1000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pSer412)
Angaben zum Gen
human ... ARRB1(408)
Allgemeine Beschreibung
Arrestin 1 (ARRB1) is also termed as β-arrestin-1. This is a cytoplasmic adaptor protein located on human chromosome 11q13.
Immunogen
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human Arrestin 1 around the phosphorylation site of Ser412.
Immunogen Range: 369-418
Biochem./physiol. Wirkung
Arrestin 1 (ARRB1) participates in DNA damage accumulation and cell apoptosis. Deletion of ARRB1 blocks DDR (DNA damage response) pathway activation. During hypoxia, ARRB1 controls breast cancer cell survival with the help of HIF-1 transcription factor. This gene can act as a scaffold and an adaptor in receptor endocytosis and signal transduction.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Physikalische Form
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
?-arrestin1 over-expression is associated with an unfavorable prognosis in lung adenocarcinomas and correlated with vascular endothelial growth factor
Qiu C, et al.
International Journal of Clinical and Experimental Pathology, 8(4), 3785-3793 (2015)
ARRB1/?-arrestin-1 mediates neuroprotection through coordination of BECN1-dependent autophagy in cerebral ischemia
Wang P, et al.
Autophagy, 10(9), 1535-1548 (2014)
Assignment of the beta-arrestin 1 gene (ARRB1) to human chromosome 11q13
Calabrese G, et al.
Genomics, 24(1), 169-171 (1994)
ARRB1 enhances the chemosensitivity of lung cancer through the mediation of DNA damage response
Shen H, et al.
Oncology Reports, 37(2), 761-767 (2017)