SAB4503379
Anti-EMR3 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
Contains EGF-like module-containing mucin-like hormone receptor-like 3 subunit α, EGF-like module-containing mucin-like hormone receptor-like 3, EGF-like module-containing mucin-like hormone receptor-like 3 subunit β, EGF-like module-containing mucin-like receptor EMR3, EMR3
Größe auswählen
€ 347,00
Größe auswählen
About This Item
€ 347,00
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 72 kDa
Speziesreaktivität
human
Konzentration
~1 mg/mL
Methode(n)
ELISA: 1:10000
western blot: 1:500-1:1000
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... EMR3(84658)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Immunogen Range: 603-652
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)