SAB4503177
Anti-ARHGEF5 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
Guanine nucleotide regulatory protein TIM, Oncogene TIM, Transforming immortalized mammary oncogene, p60 TIM
Größe auswählen
€ 347,00
Größe auswählen
About This Item
€ 347,00
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 60 kDa
Speziesreaktivität
rat, mouse, human
Konzentration
~1 mg/mL
Methode(n)
ELISA: 1:20000
western blot: 1:500-1:1000
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ARHGEF5(7984)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Immunogen Range: 191-240
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)