Merck
SAB4502966
Sigma-Aldrich
Anti-Tyrosine Hydroxylase Antibody
rabbit polyclonal
Synonym(e):
TH isoform 3, TH isoform a, TH-4, TY3H, TYH
Größe auswählen
100 μG
€ 394,00
€ 394,00
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZMS1033
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 394,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 394,00
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZMS1033
Produktbezeichnung
Anti-Tyrosine Hydroxylase, N-Terminal antibody produced in rabbit, affinity isolated antibody
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 58 kDa
Speziesreaktivität
rat, mouse, human
Konzentration
~1 mg/mL
Methode(n)
ELISA: 1:20000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TH(7054)
Allgemeine Beschreibung
Anti-Tyrosine Hydroxylase Antibody detects endogenous levels of total Tyrosine Hydroxylase protein.
The TH (tyrosine Hydroxylase) gene codes for a homotetramer that contains catalytic, regulatory, and tetramerization domains in each of its subunit.
Immunogen
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human Tyrosine Hydroxylase.
Immunogen Range: 41-90
Anwendung
Anti-Tyrosine Hydroxylase, N-Terminal antibody produced in rabbit has ben used in immunohistochemistry.
Biochem./physiol. Wirkung
The conversion of l-tyrosine into l-DOPA (L-3,4-dihydroxyphenylalanine) is catalyzed by tyrosine hydroxylase (TH), which is the rate-limiting step in the in the synthesis of catecholamines such as dopamine and also other necessary hormones and neuromodulators. The TH enzyme deficiency results in low levels of dopamine, which is characterised in Parkinson′s disease.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Physikalische Form
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Haftungsausschluss
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Adrenergic regulation during acute hepatic infection with Entamoeba histolytica in the hamster: involvement of oxidative stress, Nrf2 and NF-KappaB.
Aldaba-Muruato LR
Parasite (Paris, France), 24:46, 1-13 (2017)
Phosphorylation at serine 31 targets tyrosine hydroxylase to vesicles for transport along microtubules.
Jorge-Finnigan A
The Journal of Biological Chemistry, 292(34), 14092-14107 (2017)
Molecular Mechanism of Regulation of MTA1 Expression by Granulocyte Colony-stimulating Factor.
Kumar AS
The Journal of Biological Chemistry, 291(23), 12310-12321 (2016)
Regulation of tyrosine hydroxylase is preserved across different homo- and heterodimeric 14-3-3 proteins.
Ghorbani S
Amino Acids, 48(5), 1221-1229 (2016)
Liseth Rubi Aldaba-Muruato et al.
Parasite (Paris, France), 24, 46-46 (2017-12-01)
Oxidative stress and transcriptional pathways of nuclear factor erythroid 2-related factor 2 (Nrf2) and nuclear factor kappa-B (NF-κB) are critically involved in the etiopathology of amebic liver abscess (ALA). In this work, we studied the relationship between the adrenergic nervous