SAB4502646
Anti-SNAPC5 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
SNAP19, SNAPc 19 kDa, small nuclear RNA activating complex, polypeptide 5, 19kDa, small nuclear RNA-activating complex polypeptide 5, snRNA-activating protein complex 19 kDa
Größe auswählen
€ 347,00
Größe auswählen
About This Item
€ 347,00
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 11 kDa
Speziesreaktivität
human, mouse
Konzentration
~1 mg/mL
Methode(n)
ELISA: 1:10000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SNAPC5(10302)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Immunogen Range: 10-59
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)