SAB4502193
Anti-PIGH antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
PIG-H, Phosphatidylinositol N-acetylglucosaminyltransferase subunit H, Phosphatidylinositol-glycan biosynthesis class H protein
Größe auswählen
€ 347,00
Größe auswählen
About This Item
€ 347,00
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 21 kDa
Speziesreaktivität
mouse, human
Konzentration
~1 mg/mL
Methode(n)
ELISA: 1:40000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PIGH(5283)
Allgemeine Beschreibung
Phosphatidylinositol glycan anchor biosynthesis class H (PIGH) is an endoplasmic reticulum-associated protein. The cDNA consists of 1394 base pairs. The C-terminal and N-terminal domains of protein face the cytoplasm.
Immunogen
Immunogen Range: 137-186
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)