Merck
SAB4501016
Sigma-Aldrich
Anti-NTR2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
Levocabastine-sensitive neurotensin receptor, NT-R-2, NTR2 receptor, NTSR2, Neurotensin receptor type 2
Größe auswählen
100 μG
€ 463,00
€ 463,00
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 463,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 463,00
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 45 kDa
Speziesreaktivität
human, rat, mouse
Konzentration
~1 mg/mL
Methode(n)
ELISA: 1:40000
immunofluorescence: 1:100-1:500
western blot: 1:500-1:1000
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... NTR2(23620)
Allgemeine Beschreibung
Anti-NTR2 Antibody detects endogenous levels of total NTR2 protein.
Immunogen
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human NTR2.
Immunogen Range: 151-200
Anwendung
Applications in which this antibody has been used successfully, and the associated peer-reviewed papers, are given below.
Western Blotting (1 paper)
Leistungsmerkmale und Vorteile
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Physikalische Form
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Haftungsausschluss
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Xingyou Dong et al.
Scientific reports, 5, 11192-11192 (2015-06-09)
This study assessed the expression, distribution and function of neurotensin (NTs) and two main neurotensin receptors (NTSR), NTSR1 and NTSR2 in normal rat urinary bladders. NTs is primarily located in the suburothelium and the interstitium of smooth muscle bundles. The