SAB4500826
Anti-FA7 (light chain, Cleaved-Arg212) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
coagulation factor vii (serum prothrombin conversion accelerator), coagulation factor vii isoform a, coagulation factor vii isoform b, fa7, factor vii
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 17 kDa
Speziesreaktivität
human
Konzentration
~1 mg/mL
Methode(n)
ELISA: 1:20000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
proteolytically cleaved (Arg212)
Angaben zum Gen
human ... F7(2155)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Immunogen Range: 171-220
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable