SAB4500572
Anti-PPM1K antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
PP2C domain-containing protein phosphatase 1K, PP2C-κ, PP2C-like mitochondrial protein, PP2C-type mitochondrial phosphoprotein phosphatase, Protein phosphatase 2C isoform κ
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 40 kDa
Speziesreaktivität
human, mouse
Konzentration
~1 mg/mL
Methode(n)
ELISA: 1:40000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PPM1K(152926)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Immunogen Range: 205-254
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable