Merck
05-718
Anti-PML-Antikörper, Klon 36.1-104
clone 36.1-104, Upstate®, from mouse
Synonym(e):
Anti-MYL, Anti-PP8675, Anti-RNF71, Anti-TRIM19
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
36.1-104, monoclonal
Application:
ICC, WB
Citations:
34
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
36.1-104, monoclonal
species reactivity
mouse
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PML(5371)
General description
90-106 kDa
Das Promyelozytenleukämie-Genprodukt (PML) ist ein Zellkernprotein mit wachstumsunterdrückenden Eigenschaften, das ursprünglich im Kontext des PML-Retinsäure-Rezeptor-alpha-Fusionsproteins (RAR-alpha) von akuter Promyelozytenleukämie identifiziert wurde. PML lokalisiert innerhalb klarer Zellkernstrukturen, die Zellkörper genannt werden und durch die Expression von PML-RAR-alpha gestört werden.
Immunogen
6-His-Fusionsprotein, das Maus-PML (Promyelozytenleukämie-Protein) entspricht
Application
Forschungskategorie
Epigenetik & Zellkernfunktion
Forschungsunterkategorie
Transkriptionsfaktoren
Weisen Sie PML, auch als Promyelozytenleukämieprotein bekannt, mit dem Anti-PML-Antikörper Klon 36.1-104 (monoklonaler Antikörper der Maus) nach, der in ICC und WB funktioniert.
Biochem/physiol Actions
Erkennt PML.
Physical form
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigtes Immunglobulin in 0,1 mol/l Tris-Glycin, pH-Wert 7,4, 0,15 mol/l NaCl mit 0,05 % Natriumazid als Konservierungsmittel.
Preparation Note
Bei -20 °C ab Versanddatum 2 Jahre haltbar. Aliquotieren, um wiederholtes Einfrieren und Auftauen zu vermeiden. Für maximale Produktrückgewinnung das Originalfläschchen nach dem Auftauen und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren.
Analysis Note
Kontrolle
MEF1-Zelllysat
Regelmäßig mittels Immunblot an RIPA-Lysaten von Mäuseembryo-Fibroblastenzellen (MEF1) beurteilt
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
05-71804053252333743