Merck
SAB4500146
Sigma-Aldrich
Anti-ADCY1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
ATP pyrophosphate-lyase, CYA1, Ca/calmodulin activated adenylyl cyclase, adenylate cyclase 1, adenylate cyclase 1 (brain)
Größe auswählen
100 μG
€ 463,00
€ 463,00
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 463,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 463,00
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 123 kDa
Speziesreaktivität
mouse, human
Konzentration
~1 mg/mL
Methode(n)
ELISA: 1:40000
western blot: 1:500-1:1000
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ADCY1(107)
Allgemeine Beschreibung
Anti-ADCY1 Antibody detects endogenous levels of total ADCY1 protein.
Immunogen
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human ADCY1.
Immunogen Range: 231-280
Leistungsmerkmale und Vorteile
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Physikalische Form
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Haftungsausschluss
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Qi Ding et al.
International journal of molecular sciences, 21(23) (2020-12-11)
Fragile X syndrome (FXS) is a leading genetic disorder of intellectual disability caused by the loss of the functional fragile X mental retardation protein (FMRP). To date, there is no efficacious mechanism-based medication for FXS. With regard to potential disease