Merck
SAB4500096
Sigma-Aldrich
Anti-CD2 Tail-binding antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
CD2 antigen cytoplasmic tail-binding 2, CD2 cytoplasmic domain-binding, CD2 tail-binding, LIN1, Snu40
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 37 kDa
Speziesreaktivität
human
Konzentration
~1 mg/mL
Methode(n)
ELISA: 1:40000
western blot: 1:500-1:1000
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CD2BP2(10421)
Allgemeine Beschreibung
Anti-CD2 Tail-binding Antibody detects endogenous levels of total CD2 Tail-binding protein.
Immunogen
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human CD2 Tail-binding.
Immunogen Range: 101-150
Leistungsmerkmale und Vorteile
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Physikalische Form
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)