SAB4301328
Anti-phospho-FRS2 (pTyr436) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
FGFR signalling adaptor, SNT-1, SNT2
Größe auswählen
€ 379,00
Größe auswählen
About This Item
€ 379,00
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
65 kDa
Speziesreaktivität
human
Konzentration
1.0 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000 (Cell Lysate)
Isotyp
IgG
Hinterlegungsnummer
NP_001036020.1.
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pTyr436)
Angaben zum Gen
human ... FRS2(10818)
Verwandte Kategorien
Spezifität
Immunogen
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)