SAB4301070
Anti-CHRNA2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
ACHA2, CHRNA2, Neuronal acetylcholine receptor subunit alpha-2
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
60 kDa
Speziesreaktivität
human
Konzentration
1.9 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:25- 1:100
western blot: 1:500-1:2000 (Cell Lysate)
Isotyp
IgG
Hinterlegungsnummer
NP_000733.2
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CHRNA2(1135)
Spezifität
Immunogen
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable