Merck
SAB4301023
Sigma-Aldrich
Anti-SLC16A4 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
MCT4, MCT5
Größe auswählen
100 μL
€ 350,00
€ 350,00
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μL
€ 350,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 350,00
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
54 kDa
Speziesreaktivität
human
Konzentration
3 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:50- 1:200
western blot: 1:1000-1:5000 (Cell Lysate)
Isotyp
IgG
Hinterlegungsnummer
NP_001188475.1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SLC16A4(9122)
Spezifität
The antibody detects endogenous levels of total SLC16A4 protein.
Immunogen
Synthetic peptide corresponding to residues near the N terminal of human solute carrier family 16, member 4 (monocarboxylic acid transporter 5)
Leistungsmerkmale und Vorteile
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Physikalische Form
Rabbit IgG in pH7.3 PBS, 0.05% NaN3, 50% Glycerol.
Haftungsausschluss
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Pawan Shrestha et al.
Analytical cellular pathology (Amsterdam), 2022, 6718566-6718566 (2022-11-08)
Diabetes mellitus (DM) is a group of metabolic diseases that is known to cause structural and functional ocular complications. In the human cornea, DM-related complications affect the epithelium, stroma, and nerves. Monocarboxylate transporters (MCTs) are a family of proton-linked plasma