SAB4300838
Anti-CDK11A/CDK11B antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
CDC2L2, CDC2L3, CDK11-p46, PITSLRE, p58GTA
Größe auswählen
€ 263,00
Größe auswählen
About This Item
€ 263,00
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
93 kDa
Speziesreaktivität
mouse, human
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:50- 1:200
western blot: 1:500-1:2000 (Cell Lysate)
Hinterlegungsnummer
NP_076916.2 NP_001278274.1
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CDK11A(728642) , CDK11B(984)
mouse ... CDK11B(12537)
Spezifität
Immunogen
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)