Merck
SAB4300668
Sigma-Aldrich
Anti-Synpr antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
Anti-synaptophysin
Größe auswählen
100 μG
€ 364,00
€ 364,00
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1317
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 364,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 364,00
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1317
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
~37 kDa
Speziesreaktivität
mouse, human, rat
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500-1:1000
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
(G-P-T-S-F)
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
The antibody detects endogenous levels of total synaptophysin 2 protein.
Immunogen
Peptide sequence around aa. 257-261 (G-P-T-S-F), according to the protein NP_076464.1
Leistungsmerkmale und Vorteile
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Zielbeschreibung
Synaptophysin (SYP) is a neuronal synaptic vesicle glycoprotein that is expressed in neuroendocrine cells and neoplasms, and thus can be used as a marker in tumor diagnosis (1). Synaptophysin contains four transmembrane domains that form a hexameric channel or gap junction-like pore (2). Synaptophysin binds to the SNARE protein synaptobrevin/VAMP, which prevents the inclusion of synaptobrevin in the synaptic vesicle fusion complex and creates a pool of synaptobrevin for exocytosis when synapse activity increases (3). Synaptophysin is also responsible for targeting synaptobrevin 2/VAMP2 to synaptic vesicles, a critical component of the fusion complex (4).
Physikalische Form
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide and 50% glycerol
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)