Merck
SAB4300499
Sigma-Aldrich
Anti-MAPK14 (Ab-182) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
Anti-CSBP1 antibody produced in rabbit, Anti-CSBP2 antibody produced in rabbit, Anti-CSPB1 antibody produced in rabbit, Anti-EXIP antibody produced in rabbit, Anti-mitogen-activated protein kinase 14 antibody produced in rabbit
Größe auswählen
100 μG
€ 302,00
€ 302,00
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1418
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 302,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 302,00
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1418
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
~43 kDa
Speziesreaktivität
rat, mouse, human
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500-1:1000
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
(T-G-Y-V-A)
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... MAPK14(1432)
Immunogen
Peptide sequence around aa. 180-184 (T-G-Y-V-A), according to the protein MAPK14.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Zielbeschreibung
Responds to activation by environmental stress, pro-inflammatory cytokines and lipopolysaccharide (LPS) by phosphorylating a number of transcription factors, such as ELK1 and ATF2 and several downstream kinases, such as MAPKAPK2 and MAPKAPK5. Plays a critical role in the production of some cytokines, for example IL-6. May play a role in stabilization of EPO mRNA during hypoxic stress. Isoform Mxi2 activation is stimulated by mitogens and oxidative stress and only poorly phosphorylates ELK1 and ATF2. Isoform Exip may play a role in the early onset of apoptosis.
Physikalische Form
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide and 50% glycerol
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)