Merck
SAB4300432
Sigma-Aldrich
Anti-VAV1 (Ab-174) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
Anti-VAV antibody produced in rabbit, Anti-vav 1 guanine nucleotide exchange factor antibody produced in rabbit
Größe auswählen
100 μG
€ 402,00
€ 402,00
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 402,00
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 402,00
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
~95 kDa
Speziesreaktivität
human, rat
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500-1:1000
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
(E-I-Y-E-D)
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... VAV1(7409)
Immunogen
Peptide sequence around aa. 172-176 (E-I-Y-E-D), according to the protein VAV1.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Zielbeschreibung
Couples tyrosine kinase signals with the activation of the Rho/Rac GTPases, thus leading to cell differentiation and/or proliferation.
Physikalische Form
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide and 50% glycerol
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)