Merck
SAB4300316
Sigma-Aldrich
Anti-ATF2 (Ab-73 or 55) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
Anti-CRE-BP1 antibody produced in rabbit, Anti-CREB2 antibody produced in rabbit, Anti-HB16 antibody produced in rabbit, Anti-MGC111558 antibody produced in rabbit, Anti-activating transcription factor 2 antibody produced in rabbit
Größe auswählen
100 μG
€ 302,00
€ 302,00
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 302,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 302,00
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
65-75 kDa
Speziesreaktivität
mouse, human
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
(T-P-T-R-F)
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ATF2(1386)
Immunogen
Peptide sequence around aa. 71-75 or 53-57 (T-P-T-R-F), according to the protein ATF2.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Zielbeschreibung
Transcriptional activator, probably constitutive, which binds to the cAMP-responsive element (CRE) (consensus: 5'-GTGACGT[AC][AG]-3'), a sequence present in many viral and cellular promoters. Interaction with JUN redirects JUN to bind to CRES preferentially over the 12-O-tetradecanoylphorbol-13-acetate response elements (TRES) as part of an ATF2-c-Jun complex.
Physikalische Form
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide and 50% glycerol
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)