Merck
SAB4300312
Sigma-Aldrich
Anti-JUND (Ab-255) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
Anti-AP-1 antibody produced in rabbit, Anti-jun D proto-oncogene antibody produced in rabbit
Größe auswählen
100 μG
€ 402,00
€ 402,00
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 402,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 402,00
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
~38 kDa
Speziesreaktivität
human
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100
indirect immunofluorescence: 1:100-1:200
western blot: 1:500-1:1000
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
(G-E-S-P-P)
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... JUND(3727)
Immunogen
Peptide sequence around aa. 253-257 (G-E-S-P-P), according to the protein JUND.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Zielbeschreibung
Binds an AP-1 site and upon cotransfection stimulates the activity of a promoter that bears an AP-1 site.
Physikalische Form
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide and 50% glycerol
Haftungsausschluss
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)