SAB4300200
Anti-phospho-MAPK14 (pThr180) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
Anti-CSBP1 antibody produced in rabbit, Anti-CSBP2 antibody produced in rabbit, Anti-CSPB1 antibody produced in rabbit, Anti-EXIP antibody produced in rabbit, Anti-mitogen-activated protein kinase 14 antibody produced in rabbit
Größe auswählen
€ 485,00
Größe auswählen
About This Item
€ 485,00
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
~43 kDa
Speziesreaktivität
rat, human, mouse
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
(E-M-TP-G-Y)
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pThr180)
Angaben zum Gen
human ... MAPK14(1432)
Verwandte Kategorien
Immunogen
Leistungsmerkmale und Vorteile
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)