SAB4300046
Anti-phospho-TP73 (pTyr99) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
Anti-P73 antibody produced in rabbit, Anti-tumor protein p73 antibody produced in rabbit
Größe auswählen
€ 364,00
Größe auswählen
About This Item
€ 364,00
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
~80 kDa
Speziesreaktivität
mouse, human, rat
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500-1:1000
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
(S-P-YP-A-Q)
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pTyr99)
Angaben zum Gen
human ... TP73(7161)
Immunogen
Leistungsmerkmale und Vorteile
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)