Über diesen Artikel
Conjugate:
unconjugated
Clone:
GST-2, monoclonal
Application:
DB, ELISA (i), WB
Citations:
104
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
GST-2, monoclonal
contains
15 mM sodium azide
technique(s)
dot blot: suitable, indirect ELISA: suitable, western blot: 1:1,000 using purified recombinant GST or lysate of induced bacteria expressing recombinant GST
isotype
IgG2b
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Monoklonale Anti-Glutathion-S-Transferase (GST) (Maus-IgG2b-Isotyp) ist vom GST-2-Hybridom abgeleitet, das durch Fusion von Maus-Myelomzellen und Splenozyten einer BALB/c-Maus hergestellt wird, die mit einem aufgereinigten rekombinanten GST-Fusionsprotein immunisiert wurde. GST gehört zu drei Proteinfamilien, sodass zwischen zytosolischer, mitochondrialer und mikrosomaler GST unterschieden wird. Bis dato wurden acht verschiedene Klassen der löslichen zytoplasmatischen Glutathion-S-Transferasen in Säugetieren identifiziert: α, κ, μ, ω, σ, θ, π und ζ.
Rekombinante Zielproteine werden häufig unter Verwendung verschiedener Expressionsvektorkonstrukte als Fusionsprodukt mit Glutation-S-Transferase (GST)-Tags exprimiert. Daher können Antikörper, die gegen die GST-Tags der rekombinanten Konstrukte gerichtet sind, die Aufreinigung und Untersuchung der Zielproteine erleichtern. Der monoklonale Anti-Glutathion-S-Transferase (GST)-Antikörper reagiert mit GST aus Schistosoma japonicum. Darüber hinaus können mit dem Produkt sowohl native als auch durch Denaturierung reduzierte Formen von aufgereinigter GST und GST-Fusionsproteine identifiziert werden. Der Antikörper dient nicht zum Nachweis von GST von Ratten, Kaninchen, Schweinen, aus Rinderleber oder menschlicher Plazenta.
Immunogen
rekombinantes Glutathion-S-Transferase (GST)-Fusionsprotein
Application
Der monoklonale Anti-Glutathion-S-Transferase (GST)-Antikörper wird in Western Blots und ELISA-Assays verwendet. Darüber hinaus wird dieses Produkt bei Dot-Blots eingesetzt.
Biochem/physiol Actions
Glutathion-S-Transferasen (GST) sind eine Enzymfamilie, die eine wichtige Rolle bei der Entgiftung durch Katalysierung der Kunjugation von vielen hydrophoben und elektrophilen Verbindungen mit reduziertem Glutathion spielen.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?