Wichtige Dokumente
SAB4200650
Monoclonal Anti-SH3GL1 (C-terminal) antibody produced in mouse
clone Ep2.17, purified from hybridoma cell culture
Synonym(e):
Anti-CNSA1, Anti-EEN, Anti-SH3D2B, Anti-SH3P8
Größe auswählen
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
Ep2.17, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
~41 kDa
Speziesreaktivität
human
Konzentration
~1 mg/mL
Methode(n)
flow cytometry: 2-5 μg/test using using HeLa cells.
immunoblotting: 1-2 μg/mL using whole extracts of HeLa.
Isotyp
IgG2b
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SH3GL1(6455)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)