Wichtige Dokumente
SAB4200547
Anti-IDH1 (R132S) antibody, Mouse monoclonal
clone SMab-1, purified from hybridoma cell culture
Synonym(e):
Monoclonal Anti-IDCD, Monoclonal Anti-IDH, Monoclonal Anti-IDH1 (R132S) antibody produced in mouse, Monoclonal Anti-IDP, Monoclonal Anti-IDPC, Monoclonal Anti-NADP(+)-specific ICDH, Monoclonal Anti-NADP-dependent isocitrate dehydrogenase, cytosolic, Monoclonal Anti-Oxalosuccinate decarboxylase, Monoclonal Anti-PICD, Monoclonal Anti-isocitrate dehydrogenase 1 (NADP+), soluble, NADP-dependent isocitrate dehydrogenase, peroxisomal
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified from hybridoma cell culture
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
SMab-1, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~43 kDa
Speziesreaktivität
human
Konzentration
~1 mg/mL
Methode(n)
immunoblotting: 0.25-0.5 μg/mL using using total cell extracts of HEK-293T cells overexpressing IDH1R132S
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
mutation (Arg132Ser)
Angaben zum Gen
human ... IDH1(3417)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
- immunoblotting
- immunofluorescence
- immunohistochemistry
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)