Wichtige Dokumente
SAB4200451
Anti-NMD3 antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonym(e):
Anti-60S Ribosomal export protein NMD3, Anti-CGI-07, Anti-NMD3 homolog (S. cerevisiae)
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~58 kDa
Speziesreaktivität
human, rat, mouse
Konzentration
~1.0 mg/mL
Methode(n)
indirect immunofluorescence: 2.5-5 μg/mL using human HeLa cells.
western blot: 2.5-5.0 μg/mL using whole extracts of HEK-293T cells over-expressing mouse NMD3.
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... NMD3(51068)
mouse ... Nmd3(97112)
rat ... Nmd3(310512)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)