Über diesen Artikel
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
antibody form
purified from hybridoma cell culture
antibody product type
primary antibodies
clone
FL-58, monoclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen ~72 kDa
species reactivity
human, rat, monkey, mouse
concentration
~1.0 mg/mL
technique(s)
indirect immunofluorescence: 2.5-5 μg/mL using A549 cells, western blot: 2.0-4.0 μg/mL using extracts of Raji cells
General description
Immunogen
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Disclaimer
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Verwandter Inhalt
Instructions
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| SAB4200367-200UL | 04061838036100 |