Wichtige Dokumente
SAB4200354
Anti-SMAD2 antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonym(e):
Anti-JV18, Anti-JV18-1, Anti-MADH2, Anti-MADR2, Anti-Mothers against decapentaplegic homolog 2, Anti-hMAD-2, Anti-hSMAD2
Größe auswählen
€ 475,00
Größe auswählen
About This Item
€ 475,00
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~52 kDa
Speziesreaktivität
human
Konzentration
~1.0 mg/mL
Methode(n)
indirect immunofluorescence: 2.5-5.0 μg/mL using using human HeLa cells
western blot: 2-4 μg/mL using whole extracts of HEK-293T cells over-expressing human SMAD2
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SMAD2(4087)
mouse ... Smad2(17126)
rat ... Smad2(29357)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)