Wichtige Dokumente
SAB4200341
Anti-Golph3 (N-terminal) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonym(e):
Anti-GOPP1, Anti-GPP34, Anti-Golgi peripheral membrane protein 1, 34 kDa, Anti-Golgi phosphoprotein 3 (coat-protein), Anti-Golgi-associated protein; Mitochondrial DNA absence factor, Anti-MIDAS
Größe auswählen
€ 475,00
Größe auswählen
About This Item
€ 475,00
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~34 kDa
Speziesreaktivität
mouse, human
Konzentration
~1.0 mg/mL
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using lysates of human HeLa cells
indirect immunofluorescence: 2.5-5.0 μg/mL using mouse 3T3 cells
western blot: 1-2 μg/mL using whole extracts of human HeLa cells
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... GOLPH3(64083)
mouse ... Golph3(66629)
rat ... Golph3(78961)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
- immunoprecipitation
- immunofluorescence
- immunoblotting
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)