Wichtige Dokumente
SAB4200321
Anti-PTPRF (C-terminal) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Synonym(e):
Anti-LAR, Anti-Leukocyte antigen-related tyrosine phosphatase, Anti-Leukocyte common antigen-related tyrosine phosphatase, Anti-Tyrosine protein phosphatase receptor type F
Größe auswählen
€ 475,00
Größe auswählen
About This Item
€ 475,00
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
IgG fraction of antiserum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~150 kDa
antigen ~210 kDa
antigen ~85 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): 5-10 μL using lysates of HEK-293T cells over-expressing human PTPRF.
western blot: 1:500-1:1000 using lysates of HEK-293T cells over-expressing human PTPRF.
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PTPRF(5792)
mouse ... Ptprf(19268)
rat ... Ptprf(360406)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)