Wichtige Dokumente
SAB4200256
Anti-AKT1S1 antibody, Mouse monoclonal
clone AKT1S1-3, purified from hybridoma cell culture
Synonym(e):
Monoclonal Anti-AKT1 substrate 1 (proline-rich), Monoclonal Anti-Lobe, Monoclonal Anti-PRAS40, Monoclonal Anti-PROLINE-RICH AKT SUBSTRATE, 40-KD
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified from hybridoma cell culture
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
AKT1S1-3, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~40 kDa
Speziesreaktivität
human
Konzentration
~1.0 mg/mL
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 2-8 μg/mL using whole extracts of human MDA-MB-231cells.
Isotyp
IgG1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... AKT1S1(84335)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)