Wichtige Dokumente
SAB4200235
Anti-TGN46 antibody, Mouse monoclonal
clone TGN46-52, purified from hybridoma cell culture
Synonym(e):
Anti-Trans-Golgi network protein, 46-kD
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified from hybridoma cell culture
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
TGN46-52, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 80-100 kDa
Speziesreaktivität
human
Konzentration
~1 mg/mL
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 1-2 μg/mL using whole extracts of HEK-293T cells over-expressing human TGN46
Isotyp
IgG1
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TGN46(10618)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Western Blotting (1 paper)
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)