SAB4200206
Anti-TRIM2 antibody produced in rabbit
~1.5 mg/mL
Synonym(e):
Anti-RING finger protein 86, Anti-RNF86, Anti-Tripartite motif-containing protein 2
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~85 kDa
Speziesreaktivität
human, rat
Erweiterte Validierung
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Konzentration
~1.5 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1.5-3.0 μg/mL using rat spinal cord extracts (S1 fraction) and HEK-293T cell lysates over expressing human TRIM2.
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TRIM2(23321)
mouse ... Trim2(80890)
rat ... Trim2(361970)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable