SAB4200048
Anti-E1B-AP5 antibody, Rat monoclonal
clone EAP4A11, purified from hybridoma cell culture
Synonym(e):
Anti-Adenovirus E1B 55-KD protein-associated protein 5, Anti-Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein U-like 1, Anti-hnRNPUL1, Anti-hnRPUL1, Monoclonal Anti-E1B-AP5 antibody produced in rat
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rat
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified from hybridoma cell culture
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
EAP4A11, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~110 kDa
Speziesreaktivität
bovine, canine, human, rat, monkey, mouse
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 0.05-0.1 μg/mL using HT-29 cell extracts
Isotyp
IgG2b
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... HNRNPUL1(11100)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunocytochemistry
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable