Fortfahren mit
MAB8052
Anti-Adenovirus-Antikörper, Klon 20/11
clone 20/11, Chemicon®, from mouse
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 404,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
20/11, monoclonal
Species reactivity:
human
Application:
ELISA, FACS, IF, IHC (p)
Citations:
63
€ 404,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified immunoglobulin
clone
20/11, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, flow cytometry: suitable, immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
isotype
IgG1
shipped in
wet ice
General description
Adenoviren sind 65–80 nm große, nicht umhüllte, reguläre Ikosaeder-Erreger, die häufig mit Atemwegs- und Magen-Darm-Erkrankungen sowie Bindehautentzündungen in Verbindung gebracht werden. Derzeit sind weit über 40 Typen von Adenoviren bekannt. Abgesehen von ihren schädlichen Auswirkungen werden Adenoviren zur Herstellung von Impfstoffen und in der Gentherapie eingesetzt. Sie sind auch in der Lage, die Zellproliferation auszulösen, indem sie die zellulären Antionkogene des Wirts beeinträchtigen. Adenoviren sind einfach herzustellen, vermehren sich schnell und effizient und können ihr Genom (einschließlich der von Forschern entwickelten Konstrukte) in den Zellkern einer Vielzahl post-mitotischer Zellen einschleusen und sind daher in der Forschung und für medizinische Anwendungen äußerst wertvoll – von der Interaktion zwischen Virus und Wirtszelle über die Einschleusung neuartiger Gene oder Regulierungsmechanismen in eukaryotische Zellsysteme bis hin zur Einschleusung therapeutischer Antikrebsgene.
Immunogen
Adeno 3.
Application
Der Anti-Adenovirus-Antikörper, Klon 20/11, weist die Adenovirs-Konzentration nach und wurde veröffentlicht und für die Verwendung in ELISA, FC, IF, IH und IH(P) validiert.
EIA, IFA
Immunhistochemie: 1:200. In trypsiniertem (mit 0,1 % Trypsin in Tris-Puffer pH 7,6 mit 0,1 % Calciumchlorid; 5–10 Minuten bei Raumtemperatur) in Paraffin eingebettetem Gewebe. Keine Antigen-Rückgewinnung verwenden.
Durchflusszytometrie.
Die optimalen Arbeitsverdünnungen und Protokolle müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Forschungskategorie
Infektionskrankheiten
Forschungsunterkategorie
Infektionskrankheiten – viral
Biochem/physiol Actions
Erkennt alle 41 Serotypen des Adenovirus.
Physical form
Aufgereinigtes Protein-A-Immunglobulin der Maus in 20 mmol/l Natriumphosphat, 250 mmol/l NaCl, pH 7,6, mit 0,1 % Natriumazid als Konservierungsmittel.
Format: Aufgereinigt
Mit Protein A aufgereinigt
Preparation Note
Bei +2–8 °C in praktischen Aliquoten bis zu 12 Monate haltbar. Nicht in verdünnter Form aufbewahren.
Während der Lieferung können gelegentlich kleine Mengen des Produkts im Verschluss des Produktfläschchens eingeschlossen werden. Für Produkte mit Volumen von 200 μl oder weniger empfehlen wir, das Fläschchen vorsichtig auf eine harte Oberfläche zu klopfen oder das Fläschchen kurz in einer Tischzentrifuge zu zentrifugieren, um Flüssigkeit aus der Kappe des Behälter′s zu entfernen.
Analysis Note
Kontrolle
Objektträger für die Adenovirus-Kontrolle, Katalognummer 5009-5
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich u. a. zur unautorisierten kommerziellen Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MAB8044ZMS1110MAB4334
clone
20/11, monoclonal
clone
7/48-7a, monoclonal
clone
20/11, recombinant monoclonal
clone
UIC2, monoclonal
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
adenovirus-infected cells
species reactivity
primate, human
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
ascites fluid
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
technique(s)
ELISA: suitable, immunofluorescence: suitable, flow cytometry: suitable, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
technique(s)
immunofluorescence: suitable
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
ambient
shipped in
wet ice
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c