Wichtige Dokumente
SAB4200034
Anti-BMI1 (C-terminal) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonym(e):
Anti-B lymphoma Mo-MLV insertion region 1 homolog, Anti-PCGF4, Anti-Polycomb group RING finger protein 4, Anti-RNF51, Anti-Ring finger protein 51
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous glycerol solution
Mol-Gew.
antigen ~37 kDa
Speziesreaktivität
human
Verpackung
antibody small pack of 25 μL
Konzentration
~1.0 mg/mL
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): 2.5-5 μg using lysates of HEK-293T cells over expressing human BMI1
indirect immunofluorescence: 1-2 μg/mL using paraformaldehyde fixed HEK-293T cells over expressing human BMI1
western blot: 2-4 μg/mL using lysates of HEK-293T cells over expressing human BMI1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... BMI1(648)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- western blotting[1]
- immunoprecipitation
- immunofluorescence
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)